Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotores con cestillo basculante Thermo Scientific TX-1000
Descripción
Un surtido de adaptadores para ofrecer una excelente flexibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 20 x 50 mL |
| Diámetro máx. del tubo | 30 mm |
| Longitud máx. del tubo | 120 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes de biocontención doble de 50 ml para tubo cónico de 50 ml (puede combinarse con las tapas ClickSeal) |