Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotores Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 y MicroClick 24 x 2
Código de producto. 15175263 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
0,2 mL
0,25 mL
0,5 mL
Tipo de tubo:
Microtubo
PCR
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Capacidad Tipo de tubo unitSize
15175263 0,5 mL Microtubo 1 set
15185283 0,2 mL PCR 1 set
15173263 0,25 mL Microtubo cada uno
3 options
Código de producto. 15175263
Marca: Thermo Scientific™ 75005753
Adaptadores para tubos y microtubos de PCR
Adaptadores para rotores Thermo Scientific MicroClick 30 x 2 y MicroClick 24 x 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Microtubo
Capacidad 0,5 mL
Para utilizar con (equipo) Rotor MicroClick 30 x 2 y MicroClick 24 x 2
Tamaño del tubo 0,5 mL