Learn More
Fisherbrand™ Adaptadores para tubos de muestras
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de muestra de 0,4 ml
Tubos de muestra de 0,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Color blanco
- Disponible para diferentes tamaños de tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de muestra de 0,5 ml |
| N.° por paquete | 6/paquete |