Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores doblado con llave de paso NS
Descripción
- Adaptador con toma NS
- Oliva de vidrio curvada (90°) y llave de paso con tapón de vidrio sólido
- Calibre: 2,5 mm
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Oliva de vidrio doblado (90°) |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| N.º de junta cónica estándar | NS 24/29 |