Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotor HIGHConic III
Código de producto. p-8843001 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
12 ml
16 ml
3,5 ml
38 ml
5 mL
8 x 15 mL
< 6,5/ml
De 1,5 a 2,0 ml
Diámetro máx. del tubo:
11 mm
12 mm
13,5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25,5 mm
Longitud máx. del tubo:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 2
Código de producto. 15798139
Marca: Thermo Scientific™ 75005802
Diversos adaptadores para utilizar con el rotor HIGHConic III
Acomodar los tubos cónicos en los cubos de 50 ml para su uso con el rotor de ángel fijo Thermo Scientific HIGHConic III.
  • Adaptadores para el funcionamiento de varios tubos en el rotor HIGHConic III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Fondo redondo
Material Polipropileno
Capacidad 38 ml
Diámetro máx. del tubo 25,5 mm
Longitud máx. del tubo 110 mm
Para utilizar con (equipo) Rotor HIGHConic III (75005709)
Descripción Adaptadores para tubos de fondo redondo de 38 ml utilizados en HIGHConic III rotor
N.º de lugares 1
Tamaño del tubo 38 mL
N.° por paquete 2