Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotor HIGHConic III
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
12 ml
16 ml
3,5 ml
38 ml
5 mL
8 x 15 mL
< 6,5/ml
De 1,5 a 2,0 ml
Diámetro máx. del tubo:
11 mm
12 mm
13,5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25,5 mm
Longitud máx. del tubo:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 2
Descripción
Acomodar los tubos cónicos en los cubos de 50 ml para su uso con el rotor de ángel fijo Thermo Scientific HIGHConic III.
- Adaptadores para el funcionamiento de varios tubos en el rotor HIGHConic III
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Tipo de tubo | Microtubo |
| Material | Polipropileno |
| Capacidad | De 1,5 a 2,0 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 11 mm |
| Longitud máx. del tubo | 40 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor HIGHConic III (75005709) |
| Descripción | Adaptadores para microtubos de 1,5/2,0 ml utilizados en el rotor HIGHConic III |
| N.º de lugares | 2 |
| Tamaño del tubo | 1,5/2 ml |
| Mostrar más |