Learn More
Thermo Scientific™ Adapters for HIGHConic III Rotor
Assorted adapters to be used with the HIGHConic III rotor
Marca:  Thermo Scientific™ 75005806
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15728149
  • en la oferta / paquete de 2
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Accommodate conical tubes in the 50mL buckets for use with the Thermo Scientific HIGHConic III fixed angle rotor.
  • Adaptadores para el funcionamiento de varios tubos en el rotor HIGHConic III
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de rotor
Poliproleno
11 mm
Rotor HIGHConic III (75005709)
2
2
Fondo redondo
3,5 ml
100 mm
Adaptadores para tubos de fondo redondo de 3,5 ml utilizados en el rotor HIGHConic III
3,5 ml