Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotor HIGHConic III
Código de producto. 15271026 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
12 ml
16 ml
3,5 ml
38 ml
5 mL
8 x 15 mL
< 6,5/ml
De 1,5 a 2,0 ml
Diámetro máx. del tubo:
11 mm
12 mm
13,5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25,5 mm
Longitud máx. del tubo:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 2
Código de producto. Capacidad Diámetro máx. del tubo Longitud máx. del tubo unitSize
15271026 5 mL 17 mm 100 mm paquete de 2
15798139 38 ml 25,5 mm 110 mm paquete de 2
15708149 16 ml 18 mm 123 mm paquete de 2
15738578 12 ml 16 mm 96 mm paquete de 2
15718149 < 6,5/ml 13,5 mm 114 mm paquete de 2
15728149 3,5 ml 11 mm 100 mm paquete de 2
15753569 De 1,5 a 2,0 ml 11 mm 40 mm paquete de 2
15105273 8 x 15 mL 12 mm 17 mm 1 set
8 options
Código de producto. 15271026
Marca: Thermo Scientific™ 75005770
Diversos adaptadores para utilizar con el rotor HIGHConic III
Acomodar los tubos cónicos en los cubos de 50 ml para su uso con el rotor de ángel fijo Thermo Scientific HIGHConic III.
  • Adaptadores para el funcionamiento de varios tubos en el rotor HIGHConic III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Fondo redondo
Material Polipropileno
Capacidad 5 mL
Diámetro máx. del tubo 17 mm
Longitud máx. del tubo 100 mm
Para utilizar con (equipo) Rotor HIGHConic III (75005709)
Descripción Adaptadores para tubos de fondo redondo de 5 ml utilizados en HIGHConic III rotor
N.º de lugares 1
Tamaño del tubo 5 mL
N.° por paquete 2