Learn More
Fisherbrand™ Adaptadores para rotor Fisherbrand™ accuSpin™ de 4 posiciones con cestillo rectangular
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco
Color:
Blanco
Gris
Marrón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Ajuste el cestillo rectangular 13-100-587 en el rotor basculante 13-100-584; también puede usarse en un rotor sellado 13-100-589.
Información de órdenes
Los adaptadores se venden por separado. Solicite la cantidad correcta para equipar el rotor. Otros tamaños de adaptador están disponibles en línea.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Rotor accuSpin 1/1R de 4 posiciones |
| Color | Marrón |
| Tipo de recipiente | Frasco |