Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para cestillos para bolsas de sangre para Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotores de 12/16
Código de producto. 15743088 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
12/16 x 300 ml
12/16 x 450 ml
12/16 x 500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad unitSize
15743088 12/16 x 300 ml paquete de 2
15610937 12/16 x 500 ml paquete de 2
15723088 12/16 x 500 ml paquete de 2
15733088 12/16 x 450 ml paquete de 2
15708359 12/16 x 300 ml paquete de 2
5 options
Código de producto. 15743088
Marca: Thermo Scientific™ 75003855
Seleccione adaptadores para bolsas de sangre de doble quíntuple o adaptadores de gancho para separaciones de sangre de cordón umbilical en cubos de bolsas de sangre dobles para rotores Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16.
Las centrífugas de bancos de sangre Thermo Scientific ofrecen la flexibilidad necesaria para seleccionar rotores de mayor capacidad o para adaptarse a los flujos de trabajo existentes, con una selección de rotores Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ y sistemas de cestillos.
Para las necesidades de procesamiento de sangre de alto rendimiento, el 12 rotor oscilante HAEMAFlex proporciona una capacidad de 12 x 500 ml o mejora la capacidad de su centrífuga a bolsas de sangre de 16 x 500 con el rotor HAEMAFlex 16 y las mismas selecciones de cubeta.
Seleccione adaptadores para bolsas de sangre de doble quinquión (tamaño XXL, XL o M) o adaptadores de gancho para separaciones de sangre de cordón umbilical (tamaño XXL o M).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador para cestillos de bolsas de sangre
Capacidad 12/16 x 300 ml
Para utilizar con (equipo) Bolsa de sangre doble
Descripción Adaptador de gancho para separaciones de sangre de cordón umbilical, para usar con adaptadores de tamaño M (juego de 2)
Para utilizar con (aplicación) Cord Blood Separations
N.° por paquete Set of 2