Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para cestillos para bolsas de sangre para Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotores de 12/16
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las centrífugas de bancos de sangre Thermo Scientific ofrecen la flexibilidad necesaria para seleccionar rotores de mayor capacidad o para adaptarse a los flujos de trabajo existentes, con una selección de rotores Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ y sistemas de cestillos.
Para las necesidades de procesamiento de sangre de alto rendimiento, el 12 rotor oscilante HAEMAFlex proporciona una capacidad de 12 x 500 ml o mejora la capacidad de su centrífuga a bolsas de sangre de 16 x 500 con el rotor HAEMAFlex 16 y las mismas selecciones de cubeta.
Seleccione adaptadores para bolsas de sangre de doble quinquión (tamaño XXL, XL o M) o adaptadores de gancho para separaciones de sangre de cordón umbilical (tamaño XXL o M).
Seleccione adaptadores para bolsas de sangre de doble quinquión (tamaño XXL, XL o M) o adaptadores de gancho para separaciones de sangre de cordón umbilical (tamaño XXL o M).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador para bolsas de sangre |
| Capacidad | 12/16 x 450 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Bolsa de sangre doble |
| Descripción | Adaptador de bolsa de sangre Quin doble para tamaño M. (110 x 57mm) (juego de 2) |
| N.° por paquete | Set of 2 |