Learn More
SymLine™ Adaptadores
Código de producto. 17357419
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
GL25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
17357419 GL25 cada uno
1 options
Código de producto. 17357419
Marca: SymLine™ 106680
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
Ya existe
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
  • Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
  • Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Tamaño del tapón GL25
Color del tapón Black
Descripción Adaptador en ángulo, de GL25 (h) a GL25 (m)
Color Black
Material de revestimiento HDPE-EC
Para utilizar con (equipo) Soporte de sobremesa con conexión GL25
Material HDPE-EC
Tipo de producto Adaptador