Learn More
SymLine™ Adaptadores
Código de producto. 10130380
Click to view available options
Tamaño del tapón:
CPC, GL14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10130380
Marca: SymLine™ 107617
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
Ya existe
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
  • Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
  • Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Tamaño del tapón CPC, GL14
Color del tapón Black
Descripción Adaptador del filtro de escape a acoplamiento CPC
Color Black
Material de revestimiento HDPE-EC
Para utilizar con (equipo) Recipiente de Justrite
Material HDPE-EC
Tipo de producto Adaptador