Learn More
SymLine™ Adaptadores
Código de producto. 18636488 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
S60/61, S50
Tamaño de la unidad:
1 hoja
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
18636488 S60/61, S50 1 hoja
1 options
Código de producto. 18636488
Marca: SymLine™ 117111
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
  • Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
  • Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Tamaño del tapón S60/61, S50
Color del tapón Negro
Descripción S60/61 (m) a S50 (f), excéntrico con junta de FKM
Material de revestimiento PE-HD-EL
Tipo de producto Adaptador de rosca