Learn More
SymLine™ Adaptadores
Código de producto. 17823520 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
S60/61, S70/71
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
17823520 S60/61, S70/71 cada uno
1 options
Código de producto. 17823520
Marca: SymLine™ 108147
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
Ya existe
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
  • Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
  • Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Tamaño del tapón S60/61, S70/71
Color del tapón Black
Descripción Adaptador de rosca, de S60/61 (m) a S70/71 (f)
Color Negro
Material de revestimiento HDPE-EC
Material HDPE-EC
Tipo de producto Adaptador de rosca