Learn More
HUBER Adaptadores
Código de producto. 10456492
Change view
Click to view available options
Tipo de conexión:
Rosca hembra M24 x 1,5 a rosca macho M30 x 1,5
Rosca hembra M24 x 1,5 a rosca macho R1/2
Rosca hembra M30 x 1,5 a rosca NPT macho 3/4
Rosca hembra M38 x 1,5 a rosca macho M30 x 1,5
Rosca hembra M38 x 1,5 a rosca macho R3/4
Rosca macho M16 x 1 a rosca macho M30 x 1,5
Rosca macho M24 x 1,5 a rosca macho M24 x 1,5
Rosca macho M30 x 1,5 a rosca macho G3/4
Rosca macho M30 x 1,5 a rosca macho M30 x 1,5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión unitSize
10456492 Rosca macho M16 x 1 a rosca macho M30 x 1,5 cada uno
10329733 Rosca hembra M24 x 1,5 a rosca macho R1/2 cada uno
10190165 Rosca macho M24 x 1,5 a rosca macho M24 x 1,5 cada uno
10545033 Rosca hembra M24 x 1,5 a rosca macho M30 x 1,5 cada uno
10245432 Rosca hembra M30 x 1,5 a rosca NPT macho 3/4 cada uno
10495912 Rosca macho M30 x 1,5 a rosca macho G3/4 cada uno
10446492 Rosca macho M30 x 1,5 a rosca macho M30 x 1,5 cada uno
10069681 Rosca hembra M38 x 1,5 a rosca macho R3/4 cada uno
10395062 Rosca hembra M38 x 1,5 a rosca macho M30 x 1,5 cada uno
9 options
Código de producto. 10456492
Marca: HUBER 6449
accesorios
Especificaciones
Tipo de conexión Rosca macho M16 x 1 a rosca macho M30 x 1,5
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 0,134 kg
Tipo Adaptador