Learn More
BUCHI Juegos de adaptadores
Código de producto. 12749505 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
12749505 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 12749505
Marca: BUCHI 044059
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Adapter for Glass Column Dry filling set for ID 70 to 100 mm
  • Dry fill silica gel into glass chromatography cartridges
  • Use medium-pressure dry gas/air to efficiently pack glass columns
  • Compatible with BUCHI glass chromatography columns
  • Alternative slurry (wet) packing columns available
Especificaciones
Tipo Cylinder
Para utilizar con (aplicación) Columnas de vidrio de rosca de entrada grande de 70/100 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Descripción Conjunto de adaptadores de llenado
Material Borosilicate Glass