Learn More
Dostmann Electronic Adaptador de enchufe
Descripción
- Conector DIN adaptador para conector en miniatura de tipo K
- Adaptador para conectar sondas de tipo K con conector en miniatura de la serie P600 /T900
- Dimensiones:longitud del cable 100 mm
- Peso: 25 g
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de sonda | Termopar de tipo K |
| Tipo de producto | Adaptador de enchufe |