Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptador de toma Duran DIN 12249
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 25/29
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Conectores
- Conforme a la forma E DIN 12249
- Norma DIN
- Tomas cónicas esmeriladas
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| N.º de junta cónica estándar | NS 10/19 |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,5 mm |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 13 mm |
| Material | Vidrio Duran |