Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptador de toma Duran DIN 12249
Descripción
- Conectores
- Conforme a la forma E DIN 12249
- Norma DIN
- Tomas cónicas esmeriladas
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| N.º de junta cónica estándar | NS 12/21 |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,8 mm |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 15 mm |
| Material | Vidrio Duran |