Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptador de toma Duran DIN 12249
Description
- Conectores
- Conforme a la forma E DIN 12249
- Norma DIN
- Tomas cónicas esmeriladas
- Fabricados con tubos DURAN™
Specifications
Specifications
| N.º de junta cónica estándar | NS 10/19 |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,5 mm |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 13 mm |
| Material | Vidrio Duran |