Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptador de toma Duran DIN 12249
Código de producto. 10322901
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 25/29
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. N.º de junta cónica estándar unitSize
10322901 NS 25/29 paquete de 10
10625231 NS 10/19 paquete de 10
10772522 NS 12/21 paquete de 10
10189260 NS 14/23 paquete de 10
10414061 NS 19/26 paquete de 10
5 options
Código de producto. 10322901
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01100124
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conectores
  • Conforme a la forma E DIN 12249
  • Norma DIN
  • Tomas cónicas esmeriladas
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
N.º de junta cónica estándar NS 25/29
Grosor de la pared (métrico) 1,8 mm
Diámetro exterior del tubo (métrico) 22 mm
Material Vidrio Duran