Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptador de conos Duran DIN 12249
Descripción
- Conos
- Conforme a la forma B DIN 12249
- Conos de tierra cónicos y estándar
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| N.º de junta cónica estándar | NS 12/21 |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,5 mm |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 10 mm |
| Material | Vidrio Duran |