Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 5092, 100 ml
Código de producto. 10769414
Change view
Click to view available options
Capacidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10769414 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10769414
Marca: Hettich™ 5126
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador para portador nº 5092
  • Para rotores Hettich
  • Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Fondo redondo
Capacidad 100 mL
Diámetro máx. del tubo 40 mm
Longitud máx. del tubo 100 mm
Para utilizar con (equipo) Portador n.º 5092
Recipientes por adaptador 1
N.º de lugares 1