Learn More
Hettich™ Adaptador para portador n.º 4890
Código de producto. 12003914
Change view
Click to view available options
Capacidad:
42 tubos de 1,5 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
12003914 42 tubos de 1,5 a 2 ml cada uno
1 options
Código de producto. 12003914
Marca: Hettich™ 4432
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador para portador n.º 4890
  • Para rotores Hettich
  • Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Cónicos
Capacidad 42 tubos de 1,5 a 2 ml
Diámetro máx. del tubo 11 mm
Longitud máx. del tubo 38 mm
Para utilizar con (equipo) Portador n.º 4890
Recipientes por adaptador 42