Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 4880
Código de producto. 11465088
Change view
Click to view available options
Capacidad:
14 tubos de 5 a 12 ml
19 tubos de 1,6 a 7 ml
2 x 100 mL
250 mL
290 mL
3 tubos de 85 a 100 ml
4 tubos de 45 a 50 ml
5 x 50 mL
7 tubos de 25 a 30 ml
Tubos de 48 microlitros o 24 x 1,1 a 4 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
11465088 250 mL cada uno
10397412 14 tubos de 5 a 12 ml cada uno
10113382 5 x 50 mL cada uno
10615693 3 tubos de 85 a 100 ml cada uno
10215542 19 tubos de 1,6 a 7 ml cada uno
10483362 7 tubos de 25 a 30 ml cada uno
11445088 4 tubos de 45 a 50 ml cada uno
11455088 2 x 100 mL cada uno
10268152 290 mL cada uno
10510893 Tubos de 48 microlitros o 24 x 1,1 a 4 ml cada uno
10 options
Código de producto. 11465088
Marca: Hettich™ 4838
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador para portador nº 4880
  • Para rotores Hettich
  • Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Fondo redondo, alta capacidad
Capacidad 250 mL
Diámetro máx. del tubo 65 mm
Longitud máx. del tubo 115 mm
Para utilizar con (equipo) Portador nº 4880
Recipientes por adaptador 1
N.º de lugares 1
Para utilizar con (aplicación) Portador nº 4880