Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 4880
Descripción
- Adaptador para portador nº 4880
- Para rotores Hettich
- Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Tipo de tubo | Fondo redondo |
| Capacidad | 4 tubos de 45 a 50 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 34 mm |
| Longitud máx. del tubo | 100 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portador nº 4880 |
| Recipientes por adaptador | 4 |