Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 4880
Descripción
- Adaptador para portador nº 4880
- Para rotores Hettich
- Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Tipo de tubo | Sangre/orina, fondo redondo |
| Capacidad | 19 tubos de 1,6 a 7 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 13 mm |
| Longitud máx. del tubo | 100 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portador nº 4880 |
| Recipientes por adaptador | 19 |