Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 4880
Código de producto. 10113382
Change view
Click to view available options
Capacidad:
14 tubos de 5 a 12 ml
19 tubos de 1,6 a 7 ml
2 x 100 mL
250 mL
290 mL
3 tubos de 85 a 100 ml
4 tubos de 45 a 50 ml
5 x 50 mL
7 tubos de 25 a 30 ml
Tubos de 48 microlitros o 24 x 1,1 a 4 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10113382 5 x 50 mL cada uno
10397412 14 tubos de 5 a 12 ml cada uno
10615693 3 tubos de 85 a 100 ml cada uno
10215542 19 tubos de 1,6 a 7 ml cada uno
10483362 7 tubos de 25 a 30 ml cada uno
11445088 4 tubos de 45 a 50 ml cada uno
11455088 2 x 100 mL cada uno
11465088 250 mL cada uno
10268152 290 mL cada uno
10510893 Tubos de 48 microlitros o 24 x 1,1 a 4 ml cada uno
10 options
Código de producto. 10113382
Marca: Hettich™ 4840
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador para portador nº 4880
  • Para rotores Hettich
  • Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Cónico, con faldón, fondo redondo
Capacidad 5 x 50 mL
Diámetro máx. del tubo 29 mm
Longitud máx. del tubo 115 mm
Para utilizar con (equipo) Portador nº 4880
Recipientes por adaptador 5