Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 4780
Código de producto. 10699443
Change view
Click to view available options
Capacidad:
14 x 12 mL
2 x 100 mL
24 tubos de 1,5 a 2 ml
250 mL
35 tubos de 1,1 a 5 ml
4 x 50 mL
400 mL
7 tubos de 25 a 30 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10699443 24 tubos de 1,5 a 2 ml cada uno
10156344 2 x 100 mL cada uno
10639453 400 mL cada uno
10785294 35 tubos de 1,1 a 5 ml cada uno
10288104 7 tubos de 25 a 30 ml cada uno
10685515 4 x 50 mL cada uno
10515895 250 mL cada uno
10396353 14 x 12 mL cada uno
8 options
Código de producto. 10699443
Marca: Hettich™ 4773
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador para portador nº 4780
  • Para rotores Hettich
  • Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Microtubo
Capacidad 24 tubos de 1,5 a 2 ml
Diámetro máx. del tubo 11 mm
Longitud máx. del tubo 38 mm
Para utilizar con (equipo) Portador nº 4780
Recipientes por adaptador 24