Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 4780
Código de producto. 10639453
Change view
Click to view available options
Capacidad:
14 x 12 mL
2 x 100 mL
24 tubos de 1,5 a 2 ml
250 mL
35 tubos de 1,1 a 5 ml
4 x 50 mL
400 mL
7 tubos de 25 a 30 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10639453 400 mL cada uno
10156344 2 x 100 mL cada uno
10785294 35 tubos de 1,1 a 5 ml cada uno
10288104 7 tubos de 25 a 30 ml cada uno
10685515 4 x 50 mL cada uno
10515895 250 mL cada uno
10699443 24 tubos de 1,5 a 2 ml cada uno
10396353 14 x 12 mL cada uno
8 options
Código de producto. 10639453
Marca: Hettich™ 4772
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador para portador nº 4780
  • Para rotores Hettich
  • Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Recipiente de gran capacidad
Capacidad 400 mL
Diámetro máx. del tubo 84 mm
Longitud máx. del tubo 136 mm
Para utilizar con (equipo) Portador nº 4780
Recipientes por adaptador 1
N.º de lugares 1