Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 4780
Descripción
- Adaptador para portador nº 4780
- Para rotores Hettich
- Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Tipo de tubo | Fondo redondo |
| Capacidad | 250 mL |
| Diámetro máx. del tubo | 65 mm |
| Longitud máx. del tubo | 115 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portador nº 4780 |
| Recipientes por adaptador | 2 |
| N.º de lugares | 1 |