Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 4780
Descripción
- Adaptador para portador nº 4780
- Para rotores Hettich
- Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Tipo de tubo | Fondo redondo, cónico, con faldón |
| Capacidad | 7 tubos de 25 a 30 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 26 mm |
| Longitud máx. del tubo | 110 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portador nº 4780 |
| Recipientes por adaptador | 7 |