Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 4275
Código de producto. 11435028
Change view
Click to view available options
Capacidad:
Tubo de 100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
11435028 Tubo de 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11435028 Proveedor Hettich™ N.º de proveedor 4277
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador para portador nº 4275
  • Para utilizar con tubos ASTM
  • Compatible con los rotores Hettich nº 4274 y 4475
Specifications
Tipo Adaptadores de centrífuga
Tipo de tubo ASTM
Capacidad Tubo de 100 mL
Diámetro máx. del tubo 44 mm
Longitud máx. del tubo 168 mm
Para utilizar con (equipo) Portador Hettich n.º 4275
Recipientes por adaptador 1
N.º de lugares 1