Learn More
Hettich™ Adapter for Carrier no. 1427
Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life
Marca: Hettich™ 5273
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Adaptador para portador nº 1427
- Para rotores Hettich
- Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
11 mm | |
9 x 2 ml | |
Portador nº 1427 | |
Adaptador de rotor |
38 mm | |
Microliter | |
9 tubos de entre 1,5 y 2 ml | |
9 |