Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 1427
Descripción
- Adaptador para portador nº 1427
- Para rotores Hettich
- Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Tipo de tubo | Cónicos |
| Capacidad | 15 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 17 mm |
| Longitud máx. del tubo | 120 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portador nº 1427 |
| Recipientes por adaptador | 1 |
| N.º de lugares | 1 |