Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 1427
Código de producto. 10744084
Change view
Click to view available options
Capacidad:
12 tubos de 2,7 a 6 ml
12 tubos de 4,5 a 7 ml
15 ml
2 x 25 mL
50 mL
6 x 9 mL
6 tubos de 8,5 a 15 ml
9 tubos de 1,5 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10744084 50 mL cada uno
10738883 12 tubos de 2,7 a 6 ml cada uno
12003924 12 tubos de 4,5 a 7 ml cada uno
10316562 6 tubos de 8,5 a 15 ml cada uno
10633333 2 x 25 mL cada uno
10514473 6 x 9 mL cada uno
10021942 9 tubos de 1,5 a 2 ml cada uno
12043924 15 ml cada uno
8 options
Código de producto. 10744084
Marca: Hettich™ 5233
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador para portador nº 1427
  • Para rotores Hettich
  • Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Fondo redondo
Capacidad 50 mL
Diámetro máx. del tubo 34 mm
Longitud máx. del tubo 115 mm
Para utilizar con (equipo) Portador nº 1427
Recipientes por adaptador 1
N.º de lugares 1