Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 1427
Descripción
- Adaptador para portador nº 1427
- Para rotores Hettich
- Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Tipo de tubo | Fondo redondo |
| Capacidad | 2 x 25 mL |
| Diámetro máx. del tubo | 24 mm |
| Longitud máx. del tubo | 100 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portador nº 1427 |
| Recipientes por adaptador | 2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?