Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 1427
Código de producto. 10316562
Change view
Click to view available options
Capacidad:
12 tubos de 2,7 a 6 ml
12 tubos de 4,5 a 7 ml
15 ml
2 x 25 mL
50 mL
6 x 9 mL
6 tubos de 8,5 a 15 ml
9 tubos de 1,5 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10316562 6 tubos de 8,5 a 15 ml cada uno
10738883 12 tubos de 2,7 a 6 ml cada uno
12003924 12 tubos de 4,5 a 7 ml cada uno
10633333 2 x 25 mL cada uno
10744084 50 mL cada uno
10514473 6 x 9 mL cada uno
10021942 9 tubos de 1,5 a 2 ml cada uno
12043924 15 ml cada uno
8 options
Código de producto. 10316562
Marca: Hettich™ 5231
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador para portador nº 1427
  • Para rotores Hettich
  • Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Fondo redondo
Capacidad 6 tubos de 8,5 a 15 ml
Diámetro máx. del tubo 17 mm
Longitud máx. del tubo 100 mm
Para utilizar con (equipo) Portador nº 1427
Recipientes por adaptador 6