Learn More
- Home
- Products
- Centrífugas
- Adaptadores para centrífugas
- Hettich Lab Technology™ Adapter
Hettich Lab Technology™ Adapter
Código de producto. 10485012
Change view
Click to view available options
Capacidad:
0,2/0,4 ml
100 mL
100 mL
12 x de 1,6 a 5 ml, de 2,6 a 3,4 ml, 4,9 ml, 5/6/7 ml
17 x 15 mL
20 de 1,6 a 5/4 a 7 ml, de 4 a 5,5/de 4,5 a 5 ml, 5/6 ml
20 x de 2,7 a 3,0 ml, de 4,5 a 5 ml, 5/6 ml
250/290 mL
3 x 25/30 ml
3 x 94/100 ml
4 x 50 mL
450/650/750 ml
4 × 9/15 ml
5 x 0,5/1,5/2,0 ml
50 mL
9 x 1,5/2,0 ml
De 1,1 a 1,4 ml, de 2,6 a 3,4 ml, de 2,7 a 3 ml, de 1,6 a 5 ml, 5 ml y 6 ml
Para utilizar con (equipo):
1 tubos de 50 ml
Operador 4795, 5645, 4266, 4570
Portador 1366, 1427
Portador 1425
Portador 1481, 1490, 1495
Portador 1481, 1495
Portador 1490
Portador 1752
Portador 4780
Portador 4880
Portador 4890
Portador 5051, 5628
Portador 5625-A
Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200
Rotor 1612
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Tubo ASTM de 100 ml, portador 4275
Diámetro máx. del tubo:
6 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
26 mm
29 mm
34 mm
44 mm
58 mm
62 mm
65 mm
96 mm
Longitud máx. del tubo:
38 mm
45 mm
82 mm
92 mm
100 mm
115 mm
137 mm
147 mm
161 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
| Código de producto. | Capacidad | Para utilizar con (equipo) | Diámetro máx. del tubo | Longitud máx. del tubo | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10485012 | 450/650/750 ml | Portador 4880 | 96 mm | 147 mm | cada uno |
| 10741543 | 4 × 9/15 ml | Portador 1481, 1495 | 17 mm | 100 mm | 1 PCS |
| 10108821 | 50 mL | Portador 1490 | 34 mm | 100 mm | cada uno |
| 10198381 | 100 mL | Portador 1481, 1490, 1495 | 44 mm | 100 mm | cada uno |
| 10511083 | 50 mL | Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 | 29 mm | 115 mm | cada uno |
| 11387660 | 250/290 mL | Portador 1752 | 62 mm | 100 mm | cada uno |
| 11464988 | 4 x 50 mL | Portador 1752 | 29 mm | 115 mm | cada uno |
| 10272680 | De 1,1 a 1,4 ml, de 2,6 a 3,4 ml, de 2,7 a 3 ml, de 1,6 a 5 ml, 5 ml y 6 ml | Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200 | 13 mm | 82 mm | cada uno |
| 10557971 | 0,2/0,4 ml | Rotor 1612 | 6 mm | 45 mm | paquete de 6 |
| 10708944 | 20 x de 2,7 a 3,0 ml, de 4,5 a 5 ml, 5/6 ml | Portador 5051, 5628 | 12 mm | 92 mm | cada uno |
| 11488259 | 9 x 1,5/2,0 ml | Portador 1425 | 11 mm | 38 mm | cada uno |
| 10368962 | 17 x 15 mL | Portador 5625-A | 17 mm | 100 mm | cada uno |
| 10450665 | 3 x 94/100 ml | Portador 4780 | 65 mm | 115 mm | cada uno |
| 10767303 | 3 x 25/30 ml | Operador 4795, 5645, 4266, 4570 | 26 mm | 100 mm | cada uno |
| 10198811 | 5 x 0,5/1,5/2,0 ml | Portador 1481, 1490, 1495 | 11 mm | 38 mm | cada uno |
| 10274863 | 250/290 mL | Portador 4890 | 62 mm | 137 mm | cada uno |
| 11435068 | 20 de 1,6 a 5/4 a 7 ml, de 4 a 5,5/de 4,5 a 5 ml, 5/6 ml | Portador 5625-A | 13 mm | 100 mm | cada uno |
| 12053924 | 9 x 1,5/2,0 ml | Portador 1366, 1427 | 11 mm | 38 mm | cada uno |
| 10752354 | 12 x de 1,6 a 5 ml, de 2,6 a 3,4 ml, 4,9 ml, 5/6/7 ml | Portador 5051, 5628 | 13 mm | 100 mm | cada uno |
| 11438199 | 100 mL | Tubo ASTM de 100 ml, portador 4275 | 58 mm | 161 mm | cada uno |
| 10046881 | 50 mL | 1 tubos de 50 ml | 34 mm | 100 mm | cada uno |
| 11424988 | 100 mL | Portador 1752 | 44 mm | 100 mm | cada uno |
| 10301932 | 50 mL | Portador 1481, 1490, 1495 | 29 mm | 115 mm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10485012
Marca: Hettich Lab Technology™ 4845
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en distintas configuraciones
- Configuraciones para una gran cantidad de cargas de trabajo de centrífugas personalizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Capacidad | 450/650/750 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 96 mm |
| Longitud máx. del tubo | 147 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portador 4880 |
| N.° por paquete | 1 Paq. |