Learn More
Hettich Lab Technology™ Adapter
Código de producto. 10301932
Click to view available options
Capacidad:
0,2/0,4 ml
100 mL
100 mL
12 x de 1,6 a 5 ml, de 2,6 a 3,4 ml, 4,9 ml, 5/6/7 ml
17 x 15 mL
20 de 1,6 a 5/4 a 7 ml, de 4 a 5,5/de 4,5 a 5 ml, 5/6 ml
20 x de 2,7 a 3,0 ml, de 4,5 a 5 ml, 5/6 ml
250/290 mL
3 x 25/30 ml
3 x 94/100 ml
4 x 50 mL
450/650/750 ml
4 × 9/15 ml
5 x 0,5/1,5/2,0 ml
50 mL
9 x 1,5/2,0 ml
De 1,1 a 1,4 ml, de 2,6 a 3,4 ml, de 2,7 a 3 ml, de 1,6 a 5 ml, 5 ml y 6 ml
Para utilizar con (equipo):
1 tubos de 50 ml
Operador 4795, 5645, 4266, 4570
Portador 1366, 1427
Portador 1425
Portador 1481, 1490, 1495
Portador 1481, 1495
Portador 1490
Portador 1752
Portador 4780
Portador 4880
Portador 4890
Portador 5051, 5628
Portador 5625-A
Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200
Rotor 1612
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Tubo ASTM de 100 ml, portador 4275
Diámetro máx. del tubo:
6 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
26 mm
29 mm
34 mm
44 mm
58 mm
62 mm
65 mm
96 mm
Longitud máx. del tubo:
38 mm
45 mm
82 mm
92 mm
100 mm
115 mm
137 mm
147 mm
161 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 10301932
Marca: Hettich Lab Technology™ 1384
Hettich Lab Technology™ Adapter is designed to accommodate customized centrifuge workloads.
  • Disponibles en distintas configuraciones
  • Configuraciones para una gran cantidad de cargas de trabajo de centrífugas personalizadas
Especificaciones
Tipo Adaptador
Capacidad 50 mL
Diámetro máx. del tubo 29 mm
Longitud máx. del tubo 115 mm
Para utilizar con (equipo) Portador 1481, 1490, 1495
N.° por paquete 1 Paq.