Learn More
Hettich Lab Technology™ Adapter
Código de producto. 10198381
Change view
Click to view available options
Capacidad:
0,2/0,4 ml
100 mL
100 mL
12 x de 1,6 a 5 ml, de 2,6 a 3,4 ml, 4,9 ml, 5/6/7 ml
17 x 15 mL
20 de 1,6 a 5/4 a 7 ml, de 4 a 5,5/de 4,5 a 5 ml, 5/6 ml
20 x de 2,7 a 3,0 ml, de 4,5 a 5 ml, 5/6 ml
250/290 mL
3 x 25/30 ml
3 x 94/100 ml
4 x 50 mL
450/650/750 ml
4 × 9/15 ml
5 x 0,5/1,5/2,0 ml
50 mL
9 x 1,5/2,0 ml
De 1,1 a 1,4 ml, de 2,6 a 3,4 ml, de 2,7 a 3 ml, de 1,6 a 5 ml, 5 ml y 6 ml
Para utilizar con (equipo):
1 tubos de 50 ml
Operador 4795, 5645, 4266, 4570
Portador 1366, 1427
Portador 1425
Portador 1481, 1490, 1495
Portador 1481, 1495
Portador 1490
Portador 1752
Portador 4780
Portador 4880
Portador 4890
Portador 5051, 5628
Portador 5625-A
Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200
Rotor 1612
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Tubo ASTM de 100 ml, portador 4275
Diámetro máx. del tubo:
6 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
26 mm
29 mm
34 mm
44 mm
58 mm
62 mm
65 mm
96 mm
Longitud máx. del tubo:
38 mm
45 mm
82 mm
92 mm
100 mm
115 mm
137 mm
147 mm
161 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Capacidad Para utilizar con (equipo) Diámetro máx. del tubo Longitud máx. del tubo unitSize
10198381 100 mL Portador 1481, 1490, 1495 44 mm 100 mm cada uno
10741543 4 × 9/15 ml Portador 1481, 1495 17 mm 100 mm 1 PCS
10108821 50 mL Portador 1490 34 mm 100 mm cada uno
10485012 450/650/750 ml Portador 4880 96 mm 147 mm cada uno
10511083 50 mL Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 29 mm 115 mm cada uno
11387660 250/290 mL Portador 1752 62 mm 100 mm cada uno
11464988 4 x 50 mL Portador 1752 29 mm 115 mm cada uno
10272680 De 1,1 a 1,4 ml, de 2,6 a 3,4 ml, de 2,7 a 3 ml, de 1,6 a 5 ml, 5 ml y 6 ml Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200 13 mm 82 mm cada uno
10557971 0,2/0,4 ml Rotor 1612 6 mm 45 mm paquete de 6
10708944 20 x de 2,7 a 3,0 ml, de 4,5 a 5 ml, 5/6 ml Portador 5051, 5628 12 mm 92 mm cada uno
11488259 9 x 1,5/2,0 ml Portador 1425 11 mm 38 mm cada uno
10368962 17 x 15 mL Portador 5625-A 17 mm 100 mm cada uno
10450665 3 x 94/100 ml Portador 4780 65 mm 115 mm cada uno
10767303 3 x 25/30 ml Operador 4795, 5645, 4266, 4570 26 mm 100 mm cada uno
10198811 5 x 0,5/1,5/2,0 ml Portador 1481, 1490, 1495 11 mm 38 mm cada uno
10274863 250/290 mL Portador 4890 62 mm 137 mm cada uno
11435068 20 de 1,6 a 5/4 a 7 ml, de 4 a 5,5/de 4,5 a 5 ml, 5/6 ml Portador 5625-A 13 mm 100 mm cada uno
12053924 9 x 1,5/2,0 ml Portador 1366, 1427 11 mm 38 mm cada uno
10752354 12 x de 1,6 a 5 ml, de 2,6 a 3,4 ml, 4,9 ml, 5/6/7 ml Portador 5051, 5628 13 mm 100 mm cada uno
11438199 100 mL Tubo ASTM de 100 ml, portador 4275 58 mm 161 mm cada uno
10046881 50 mL 1 tubos de 50 ml 34 mm 100 mm cada uno
11424988 100 mL Portador 1752 44 mm 100 mm cada uno
10301932 50 mL Portador 1481, 1490, 1495 29 mm 115 mm cada uno
23 options
Código de producto. 10198381
Marca: Hettich Lab Technology™ 0761
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Hettich Lab Technology™ Adapter is designed to accommodate customized centrifuge workloads.
  • Disponibles en distintas configuraciones
  • Configuraciones para una gran cantidad de cargas de trabajo de centrífugas personalizadas
Especificaciones
Tipo Adaptador
Capacidad 100 mL
Diámetro máx. del tubo 44 mm
Longitud máx. del tubo 100 mm
Para utilizar con (equipo) Portador 1481, 1490, 1495
N.° por paquete 1 Paq.