Learn More
Honeywell™ Gafas de seguridad anchas Adaptec
Descripción
- El puente nasal de tres posiciones es fácil de ajustar y mantiene los ojos centrados en la lente, donde la claridad óptica es la mejor
- La visión de los trabajadores está menos tensa, por lo que experimentan menos fatiga ocular, trabajan más cómodamente durante períodos más largos y pueden ver su trabajo con mayor claridad
- El material blando y flexible permite que cada almohadilla nasal se adapte de forma independiente a la cara del usuario, lo que proporciona mayor comodidad, contacto y estabilidad
- El ángulo de lente ajustable mejora la seguridad y reduce el empañamiento.
- Cada bisagra de la varilla se ajusta a siete posiciones: 30 grados de ajuste personalizado para que la lente esté inclinada para conseguir una protección ocular óptima y un espacio ideal para la circulación del aire
- Un diseño propio de las varillas (con patente en trámite) permite a los trabajadores ajustar la tensión de las varillas en cualquier momento, de forma segura y sin quitarse las gafas
- La varilla cuenta con un inserto rígido que se desliza de adelante hacia atrás para controlar la presión contra la cabeza para un ajuste más firme u holgado.
- Disponibles en diseños regular, estrecho y ancho
- Un estilo supone la simplicidad de almacenamiento y pedido, así como el uso constante de gafas por parte de todos los trabajadores de su instalación. Ya no hay necesidad de guardar entre 3 y 5 estilos diferentes de gafas de varios fabricantes
- Montura acolchada y con ventilación para un menor empañamiento
- El revestimiento de doble acción de la lente antivaho Hydroshield proporciona un rendimiento sin empañamiento 20 veces más duradero, incluso después de un uso prolongado, y limpiezas repetidas, así como 2 veces más resistencia a los arañazos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de lente | Hydroshield coating |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Descripción | dieléctrico/a/s |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría EC PPE: 2, aseguramiento de calidad: ISO 9001/2000, certificado de la CE: C2317.1N, declaración de la CE: C2317.1N |
| Tinción de lente | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Edificación, construcción, industria general, mantenimiento |
| Color de marco | Rojo, negro |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Policarbonato |