missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADAMTS8, Mouse anti-Human, Clone: 5A3, Abnova™

Código de producto. 16133696
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16133696 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16133696

Marca: Abnova H00011095M01.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: RPLPEPLTVQLLTVPGEVFPPKVKYTFFVPNDVDFSMQSSKERATTNIIQPLLHAQWVLGDWSECSSTCGAGWQRRTVECRDPSGQASATCNKALKPEDAKPCESQLCPL

Especificaciones

Antígeno ADAMTS8
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5A3
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 8
N.º de referencia del gen NM_007037
Alias de gen ADAM-TS8/FLJ41712/METH2
Símbolos de los genes ADAMTS8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ADAMTS8 (NP_008968, 781 a.a. ∼ 890 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11095
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.