Learn More
Epredia™ Hojas de cuchilla Adamas para portacuchillas para hojas desechables magnéticas
Tienda Epredia ProductosDescripción
Elija entre dos tamaños de hojas de cuchilla Thermo Scientific™ Adamas para portacuchillas para hojas desechables magnéticas, disponibles en 60 y 80 mm.
El nucleosoma humano recombinante, la proteína H2A-ubiquitina se deriva de E. coli. El nucleosoma humano recombinante, la proteína H2A-ubiquitina ha sido validado para las siguientes aplicaciones: Bioactividad.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 60 x 18 mm; 10/caja |
| Tipo de producto | Desechables, magnéticas |
| Para utilizar con (equipo) | Portacuchillas para hojas desechables magnéticas |
| Cantidad | 10/caja |
| Longitud (métrico) | 60 mm |
| Anchura (métrico) | 18 mm |