Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ADAM9 humano
Código de producto. 17884170
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
17884170 10 × 96 pruebas paquete de 10
15404893 96 pruebas 1 set
17155339 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Código de producto. 17884170
Marca: Invitrogen™ EHADAM9X10
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para ADAM9 humano cuantifica ADAM9 hu en medios de cultivo celular, plasma o suero humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el ADAM9 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para ADAM9 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La proteína codificada por este gen interactúa con las proteínas que contienen el dominio SH3, se une a la proteína beta 2 deficiente de detención mitótica, y también está implicada en el desprendimiento de ectodominio inducido por TPA del factor de crecimiento similar al EGF de unión a heparina anclada en membrana. Se han identificado varias variantes de transcripción con empalme alternativo para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q13443
Intervalo del ensayo De 49,15 a 12 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 45 pg/ml
Intervalo de calibración De 45 pg/ml a 12 000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta el ADAM9 humano. Otras especies aún no determinadas.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 8754
Símbolo de gen CORD9,MCMP,MDC9,Mltng
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Cubiertas adhesivas para placas, Solución de parada, Tampón de lavado, Anticuerpo de detección biotinilado, Estándar, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, SAV-HRP, Cromógeno, Concentrado de diluyente de ensayo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Matriz extracelular y adhesión celular
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CORD9, MCMP, MDC9, Mltng
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min