missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ADAM23 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98071AF405
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ADAM23 Polyclonal specifically detects ADAM23 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| ADAM23 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| a disintegrin and metalloproteinase domain 23, ADAM metallopeptidase domain 23, disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 23, MDC-3, MDC3ADAM 23, Metalloproteinase-like, disintegrin-like, and cysteine-rich protein 3 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ADAM23 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| 8745 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido