Learn More
Invitrogen™ ADAM15 Polyclonal Antibody

Descripción
Positive Samples: Mouse heart, Mouse kidney, Mouse brain; Cellular Location: Cell junction, Cell projection, Cytoplasmic vesicle, Endomembrane system, Single-pass type I membrane protein, acrosome, adherens junction, cilium, flagellum, secretory vesicle Immunogen sequence: QPAAPLCLQT ANTRGNAFGS CGRNPSGSYV SCTPRDAICG QLQCQTGRTQ PLLGSIRDLL WETIDVNGTE LNCSWVHLDL GSDVAQPLLT LPGTACGPGL VCIDHRCQRV DLLGAQECRS KCHGHGVCDS NRHCYCEEGW APPDCTTQLK ATSSLTTGLL L.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ADAM15 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.34 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | Adam15 |
| N.º de referencia del gen | O88839, Q13444, Q9QYV0 |
| Alias de gen | a disintegrin and metallopeptidase domain 15 (metargidin); a disintegrin and metalloprotease domain 15 (metargidin); a disintegrin and metalloproteinase; a disintegrin and metalloproteinase domain 15; a disintegrin and metalloproteinase domain 15 (metargidin); AD56; ADAM; ADAM 15; ADAM metallopeptidase domain 15; Adam15; ADAMs; CRII-7; disintegrin and metalloprotease 15; disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 15; Mdc15; MDC-15; metalloendopeptidases; Metalloprotease RGD disintegrin protein; metalloproteinase-like, disintegrin-like, and cysteine-rich protein 15; metargidin; tMDC VI; tMDCVI |
| Símbolos de los genes | Adam15 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.