Learn More
Invitrogen™ ADAM10 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3920), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
195.00€ - 468.00€
Especificaciones
| Antígeno | ADAM10 |
|---|---|
| Clon | 23GB3920 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30089328
![]() |
Invitrogen™
MA552638 |
100 μL |
468.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30089299
|
Invitrogen™
MA552639 |
20 μL |
195.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ADAM10 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects ADAM10 in Human, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotEspecificaciones
| ADAM10 | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat | |
| O14672, Q10743 | |
| 102, 29650 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB3920 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| 1700031C13Rik; a disintegrin and metallopeptidase domain 10; a disintegrin and metalloprotease domain (ADAM) 10; a disintegrin and metalloprotease domain 10; a disintegrin and metalloproteinase; AD10; AD18; ADAM; ADAM 10; ADAM metallopeptidase domain 10; ADAM10; ADAMs; CD156c; CDw156; Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 10; HsT18717; KUZ; kuzbanian; kuzbanian protein homolog; MADM; Mammalian disintegrin-metalloprotease; metalloendopeptidases; metalloproteinase; myelin-associated metalloproteinase; RAK | |
| A synthesized peptide derived from ADAM10 (700-748AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| Adam10 |