missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADAM10 Monoclonal Antibody (6C3C7)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17400763 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17400763 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17400763

Marca: Thermo Scientific MA538439

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Antígeno ADAM10
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 6C3C7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica Adam10
N.º de referencia del gen O14672
Alias de gen 1700031C13Rik; a disintegrin and metallopeptidase domain 10; a disintegrin and metalloprotease domain (ADAM) 10; a disintegrin and metalloprotease domain 10; a disintegrin and metalloproteinase; AD10; AD18; ADAM; ADAM 10; ADAM metallopeptidase domain 10; ADAM10; ADAMs; CD156c; CDw156; Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 10; HsT18717; KUZ; kuzbanian; kuzbanian protein homolog; MADM; Mammalian disintegrin-metalloprotease; metalloendopeptidases; metalloproteinase; myelin-associated metalloproteinase; RAK
Símbolos de los genes Adam10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human ADAM10 (aa: EXTRA(20-119)) expressed in E. Coli.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 102
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.